Merck
D2141
Sigma-Aldrich
6-ジアゾ-5-オキソ-L-ノルロイシン
>95% (TLC), suitable for ligand binding assays
別名:
(S)-2-アミノ-6-ジアゾ-5-オキソカプロン酸, DON
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9N3O3
CAS番号:
分子量:
171.15
Beilstein:
1725815
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
6-ジアゾ-5-オキソ-L-ノルロイシン, crystalline
アッセイ
>95% (TLC)
品質水準
フォーム
crystalline
テクニック
ligand binding assay: suitable
light yellow
mp
145 °C
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@@H](CCC(=O)C=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O3/c7-5(6(11)12)2-1-4(10)3-9-8/h3,5H,1-2,7H2,(H,11,12)/t5-/m0/s1
InChI Key
YCWQAMGASJSUIP-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造: アミノ酸誘導体
アプリケーション
6-ジアゾ-5-オキソ-L-ノルロイシン (DON)は、グルタミンシンテターゼ-グルタミン(アミド)-2-オキソグルタレートアミノトランスフェラーゼの阻害剤として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
DONは、カルバモイルリン酸シンテターゼおよびシチジン三リン酸シンターゼなどの、グルタミンを利用する酵素の機序の研究に使用されています。
DONは、核酸やタンパク質の合成など、窒素源としてL-グルタミンが関与する数多くの反応に関与しています。絨毛がんに対する抗がん活性を示すことが知られています。
グルタミン類似体である6-ジアゾ-5-オキソ-L-ノルロイシン (DON)は、シチジン三リン酸シンターゼ1 (CTPS1) および各種のグルタミナーゼの、機能、特異性および特性を研究するための阻害剤として使用されています。DONは、細胞間におけるグルタミン (GLN) の移動を阻害するために使用されます。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D2141-25MG:
D2141-5MG:
D2141-5MG-PW:
D2141-BULK:
D2141-25MG-PW:
D2141-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Yingyue Zhang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(30), 8411-8418 (2019-06-28)
Economic loss of postharvest wheat under poor storage conditions due to fungal spoilage and mycotoxin contamination is severe. In order to study the influencing factors of the aggravation of mildew in natural wheat during storage, we assessed changes in Fusarium
Sen-Ling Feng et al.
Journal of ginseng research, 44(2), 247-257 (2020-03-10)
Multidrug resistance (MDR) to chemotherapy drugs remains a major challenge in clinical cancer treatment. Here we investigated whether and how ginsenoside Rg5 overcomes the MDR mediated by ABCB1 transporter in vitro and in vivo. Cytotoxicity and colon formation as well as the
Laura M Shelton et al.
International journal of cancer, 127(10), 2478-2485 (2010-05-18)
Metastatic cancer is a major cause of morbidity and mortality. Current therapeutic options consist of chemotherapy, radiation or targeted therapies. However, these therapies are often toxic, effective over a small range of cancer types or result in drug resistance. Therefore
Brandon T Pfannenstiel et al.
Biotechnology advances, 37(6), 107345-107345 (2019-02-10)
Fungi produce an abundance of bioactive secondary metabolites which can be utilized as antibiotics and pharmaceutical drugs. The genes encoding secondary metabolites are contiguously arranged in biosynthetic gene clusters (BGCs), which supports co-regulation of all genes required for any one
P Freund et al.
Leukemia, 31(10), 2132-2142 (2017-01-12)
The signal transducer and activator of transcription 5 (STAT5) regulates differentiation, survival, proliferation and transformation of hematopoietic cells. Upon cytokine stimulation, STAT5 tyrosine phosphorylation (pYSTAT5) is transient, while in diverse neoplastic cells persistent overexpression and enhanced pYSTAT5 are frequently found.
資料
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.