Merck
A3809
Sigma-Aldrich
アスパラギナーゼ 大腸菌由来
lyophilized powder, 100-300 units/mg protein (biuret)
別名:
L-アスパラギンアミドヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
形状
lyophilized powder
品質水準
比活性
100-300 units/mg protein (biuret)
組成
Protein, ≥60%
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アスパラギナーゼは細菌の酵素であり、化学療法薬でもあります。
アプリケーション
Escherichia coli(大腸菌)から得られたアスパラギナーゼは、以下の用途に使用されています。
  • Streptomyces brollosae NEAE-115から精製されたL-アスパラギナーゼの細胞毒性効果を比較するために
  • さまざまなウナギ組織のアスパラギナーゼ活性を定量化するためのアスパラギナーゼアッセイにおける標準物質(酵素)として
  • アミノ酸欠乏を誘発するために
生物化学的/生理学的作用
アスパラギナーゼは、必要なL-アスパラギンをアスパラギン酸とアンモニアに変換することにより、白血病細胞の細胞死を引き起こす可能性があります。アスパラギナーゼはアロステリックに調節されており、適切な細胞機能に不可欠です
アスパラギナーゼは、酵素アッセイやアスパラギンのアスパラギン酸への変換に使用されます。 アスパラギナーゼは、デンプン質の食品中のアクリルアミドの形成を抑えるために使用されます。 また、急性リンパ芽球性白血病の化学療法剤としても使用されます 。 製品A3809はEscherichia coli(大腸菌)から得られたものであり、塩化ナトリウムを含む凍結乾燥粉末として提供されます。
アスパラギナーゼ(ASNase)製品は、通常、Escherichia coli(大腸菌)やErwinia chrysanthemiから得られます。これらの酵素は、腫瘍細胞でのタンパク質合成を遮断できます。細胞周期のG1期に高い活性を示します。白血病患者に膵炎を引き起こすことができます。
単位の定義
1ユニットは、pH 8.6、37°C、1分間で、1.0 μmolのアンモニアをL-アスパラギンから遊離させる酵素量です。
物理的形状
凍結乾燥粉末には塩化ナトリウムが含まれています。
調製ノート
クロマトグラフィ-精製済み
アナリシスノート
タンパク質はBiuret法で測定。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A3809-100UN-PW:
A3809-1KU:
A3809-BULK:
A3809-500UN:
A3809-VAR:
A3809-1KU-PW:
A3809-100UN:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oxidized phospholipids regulate amino acid metabolism through MTHFD2 to facilitate nucleotide release in endothelial cells
Hitzel J, et al.
Nature Communications, 9(2292), 1-18 (2018)
Purification, characterization and immunogenicity assessment of glutaminase free L-asparaginase from Streptomyces brollosae NEAE-115
El-Naggar NEA, et al.
BMC Pharmacology & Toxicology, 19(1), 1-15 (2018)
Jie Xiong et al.
EBioMedicine, 72, 103614-103614 (2021-10-11)
Metabolic reprogramming plays an essential role on lymphoma progression. Dysregulation of glutamine metabolism is implicated in natural-killer T-cell lymphoma (NKTCL) and tumor cell response to asparaginase-based anti-metabolic treatment. To understand the metabolomic alterations and determine the potential therapeutic target of
Asparagine Synthetase Is Highly Expressed at Baseline in the Pancreas Through Heightened PERK Signaling
Mukherjee A, et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology (2019)
L-Asparaginase: discovery and development as a tumor-inhibitory agent.
J D Broome
Cancer treatment reports, 65 Suppl 4, 111-114 (1981-01-01)