おすすめの製品
使用法
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
cancer
保管温度
−20°C
詳細
アスパラギナーゼは、アスパラギンのアスパラギン酸への加水分解を触媒する酵素です。 アスパラギナーゼが植物、微生物、そして一部の動物によって合成される一方で、ヒトでは自然には合成されません。 大部分の細胞にはアスパラギンの合成能がありますが、多くの造血幹細胞には合成能はなく、タンパク質合成のための外因性アスパラギンに依存しています。 急性リンパ性白血病(ALL)などの特定の造血器悪性腫瘍のアスパラギナーゼでの治療は、細胞周期停止やアポトーシスにつながる血液レベルでのアスパラギンの不足を引き起こします。 アスパラギナーゼは、デンプン質の食品や揚げ物に含まれるアクリルアミドの形成を減らすために食品業界でも使用されています。
適合性
生物学的サンプルのアスパラギナーゼ活性の測定に適しています。
原理
アスパラギナーゼ活性アッセイキットは、さまざまな生体試料のアスパラギナーゼ活性を測定するための簡単かつ直接的な手順を提供します。アスパラギナーゼ活性は、生成されたアスパラギン酸に比例する比色定量的(570nm)/蛍光定量的 (λex = 535/λem = 587 nm) 生成物をもたらす結合酵素アッセイによって測定されます。1ミリ単位(mU)のアスパラギナーゼは、25℃で1.0mモル/分のアスパラギン酸の生成を触媒する酵素の量として定義されます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Semi-permeable coatings fabricated from comb-polymers efficiently protect proteins in vivo.
Nature Communications, 5, 5526-5526 (2014)
Asparagine plays a critical role in regulating cellular adaptation to glutamine depletion.
Molecular Cell, 56(2), 205-218 (2014)
Current applications and different approaches for microbial l-asparaginase production.
Brazilian Journal of Microbiology, 47, 77-85 (2016)
An inhibitor of human asparagine synthetase suppresses proliferation of an L-asparaginase-resistant leukemia cell line.
Chemistry and Biology, 13(1), 1339-1347 (2006)
The American journal of Chinese medicine, 47(5), 1133-1147 (2019-07-18)
Hyperuricemia is a metabolic disease of the kidney that results in decreased uric acid excretion. Here, we aimed to investigate the effects of ginsenosides and anserine on hyperuricemia and the expression of aquaporin (AQP) 1-4, which are indicators of renal