Merck
MAK004
Sigma-Aldrich
Glutamate Assay Kit(グルタミン酸アッセイキット)
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
L-グルタミン酸アッセイキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
検出方法
colorimetric
関連疾患
neurological disorders; cancer
保管温度
−20°C
詳細
2つの酸性のタンパク質原性アミノ酸の1つであるグルタミン酸は、細胞代謝における重要な分子でもあります。 グルタミン酸脱水素酵素によるグルタミン酸からのα-KGの合成は、TCAサイクルの主なアナプレロティック(補充)反応です。ヒトでは、グルタミン酸はアミノ酸分解と過剰量の窒素や不用な窒素の廃棄において重要な役割を果たします。 哺乳類の神経系内では、グルタミン酸は最も存在量の多い興奮性神経伝達物質です。 学習や記憶に関与していると考えられており、筋萎縮性側索硬化症、自閉症、ある種の知的障害、およびアルツハイマー病のような病気にも関与している可能性があります。 グルタミン酸はさまざまな食品に含まれており、食品産業では調味料として使用されてきました。
アプリケーション
Glutamate Assay Kit(グルタミン酸アッセイキット)は、くも膜下出血ラットモデルにおいて脳脊髄液中のグルタミン酸濃度を測定するのに使用されてきました。 また、筋萎縮性側索硬化症患者の脳脊髄液中の細胞質グルタミン酸濃度および分泌グルタミン酸濃度を測定するのにも使用されてきました。
適合性
さまざまなサンプル中のグルタミン酸濃度の測定に適しています。
原理
グルタミン酸濃度は酵素アッセイにより測定され、このアッセイでは存在するグルタミン酸と比例する比色(450 nm)の産物が得られます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chunyan Zhu et al.
Scientific reports, 7(1), 11935-11935 (2017-09-22)
In neuropathic pain (NP), the atrophy of hippocampus contributes to the comorbidity between pain, depression and the cognitive deficits. However, the exact mechanism underling the comorbidity, the effective control of the degenerations in hippocampus and the remission of the accompanied
Astroglia acquires a toxic neuroinflammatory role in response to the cerebrospinal fluid from amyotrophic lateral sclerosis patients.
Mishra P S, et al.
Journal of Neuroinflammation, 13(1), 212-212 (2016)
Developing medications targeting glutamatergic dysfunction in autism: progress to date.
Fung L K and Antonio Y H
CNS Drugs, 29(6), 453-463 (2015)
Glutamate, at the interface between amino acid and carbohydrate metabolism.
Brosnan J T.
The Journal of Nutrition, 130(4), 988S-990S (2000)
Cheng Zhang et al.
Translational stroke research, 11(4), 799-811 (2019-12-14)
The blood-brain barrier (BBB) disruption leads to the vasogenic brain edema and contributes to the early brain injury (EBI) after subarachnoid hemorrhage (SAH). However, the mechanisms underlying the BBB damage following SAH are poorly understood. Here we reported that the
資料
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.