詳細
グルタミナーゼはアミドヒドロラーゼです。これはN末端に触媒ドメインを持ち、C末端伸長部にSTASドメインを有します。
アプリケーション
E.coliから得られたグルタミナーゼは、以下の用途に使用されています:
- 大脳皮質組織抽出物から得られたグルタミンの定量に
- グルタミンを定量するためのアミノプロピルシリル化細孔制御ガラス(CPG)への固定化に
- In vitroメラノーマ細胞およびMCF-7およびOAW-42細胞におけるアシビシンとの併用細胞増殖および浸潤性アッセイに。
生物化学的/生理学的作用
Escherichia coliから得られたグルタミナーゼは、グルタミン類似体であるアシビシンとともに癌細胞の増殖および浸潤性を調節します。細菌のグルタミナーゼは、腫瘍量を減少させることにより、癌患者の寿命を延ばすことに関与しています。
グルタミナーゼは、グルタミンからグルタミン酸への変換を触媒します。
単位の定義
1ユニットは、pH 4.9、37°C、1分間に、1.0 μmolのL-グルタミンを脱アミノする酵素量です。
物理的形状
凍結乾燥品(コハク酸カリウムおよびEDTA含有)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G8880-50UN-KC:
G8880-10UN:
G8880-BULK:
G8880-50UN-PW:
G8880-50UN:
G8880-25UN:
G8880-VAR:
G8880-10UN-PW:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Porta-caval shunting changes neuronal sensitivity to ammonia
Journal of the Neurological Sciences, 71(2-3), 307-314 (1985)
Modulation of metastatic potential of B16F10 melanoma cells by acivicin: synergistic action of glutaminase and potentiation of cisplatin cytotoxicity
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 8(2), 301-301 (2007)
Acivicin with glutaminase regulates proliferation and invasion of human MCF-7 and OAW-42 cells-An in vitro study
Indian Journal of Experimental Biology, 46, 22-26 (2008)
Nature communications, 13(1), 2013-2013 (2022-04-21)
Metabolic programs can differ substantially across genetically distinct subtypes of acute myeloid leukemia (AML). These programs are not static entities but can change swiftly as a consequence of extracellular changes or in response to pathway-inhibiting drugs. Here, we uncover that
Functional and structural characterization of four glutaminases from Escherichia coli and Bacillus subtilis
Biochemistry, 47(21), 5724-5735 (2008)