アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL (clear solution, warmed)
保管温度
room temp
SMILES記法
O=C(OCC1=CN=CS1)N[C@H]([C@@H](O)C[C@@H](NC([C@@H](NC(N(CC2=CSC(C(C)C)=N2)C)=O)C(C)C)=O)CC3=CC=CC=C3)CC4=CC=CC=C4
InChI
1S/C37H48N6O5S2/c1-24(2)33(42-36(46)43(5)20-29-22-49-35(40-29)25(3)4)34(45)39-28(16-26-12-8-6-9-13-26)18-32(44)31(17-27-14-10-7-11-15-27)41-37(47)48-21-30-19-38-23-50-30/h6-15,19,22-25,28,31-33,44H,16-18,20-21H2,1-5H3,(H,39,45)(H,41,47)(H,42,46)/t28-,31-,32-,33-/m0/s1
InChI Key
NCDNCNXCDXHOMX-XGKFQTDJSA-N
アプリケーション
- as a human immunodeficiency virus (HIV) protease inhibitor to study its effects on placental endocrine function
- as an HIV protease inhibitor to study its effects on reduction of tetrazolium dye in human embryonic kidney cells
- as an organic anion transporting polypeptide (OATP) inhibitor to study its effect on hepatic uptake of bergapten and imperatorin
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0491-10MG:
SML0491-50MG:
SML0491-BULK:
SML0491-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox