アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D -20 to -27°, c = 0.4 in methanol
色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
InChI
1S/C37H48N4O5/c1-25(2)34(41-20-12-19-38-37(41)45)36(44)39-30(21-28-15-7-5-8-16-28)23-32(42)31(22-29-17-9-6-10-18-29)40-33(43)24-46-35-26(3)13-11-14-27(35)4/h5-11,13-18,25,30-32,34,42H,12,19-24H2,1-4H3,(H,38,45)(H,39,44)(H,40,43)/t30-,31-,32-,34-/m0/s1
InChI Key
KJHKTHWMRKYKJE-SUGCFTRWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1222-VAR:
SML1222-10MG:
SML1222-BULK:
SML1222-50MG:
試験成績書(COA)