アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@]1([C@@H](OC(N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)[C@@H](CN(S(C3=CC=C(N)C=C3)(=O)=O)CC(C)C)O)=O)CO4)[C@]4([H])OCC1
InChI
1S/C27H37N3O7S/c1-18(2)15-30(38(33,34)21-10-8-20(28)9-11-21)16-24(31)23(14-19-6-4-3-5-7-19)29-27(32)37-25-17-36-26-22(25)12-13-35-26/h3-11,18,22-26,31H,12-17,28H2,1-2H3,(H,29,32)/t22-,23-,24+,25-,26+/m0/s1
InChI Key
CJBJHOAVZSMMDJ-HEXNFIEUSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0937-50MG:
SML0937-VAR:
SML0937-10MG:
SML0937-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.