アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D -90 to -100°, c = 1 in methanol
色
white to beige
溶解性
DMSO: 15 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClC1=CC=C2C([C@@](C#CC3CC3)(C(F)(F)F)OC(N2)=O)=C1
InChI
1S/C14H9ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H,19,20)/t13-/m0/s1
InChI Key
XPOQHMRABVBWPR-ZDUSSCGKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 抗ブタ内在性テトロウイルス(PERV)活性の評価
- 細胞毒性試験
- 時間依存密度汎関数理論(TD-DFT)と分光計算を組み合わせた手法によるエファビレンツの溶質-溶媒相互作用の研究
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0536-50MG:
SML0536-10MG:
SML0536-VAR:
SML0536-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox