Merck
V0033000
バルプロ酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-プロピルペンタン酸, バルプロ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2)2CHCO2H
CAS番号:
分子量:
144.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP Reference Standard
APIファミリー
valproic acid
メーカー/製品名
EDQM
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCC(C(O)=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI Key
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ALDH5A1(7915)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Valproic acid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
抗けいれん薬であり、双極性障害における気分安定剤としての効果も有しています。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
231.8 °F - closed cup
引火点(℃)
111 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V0033000:
V0033000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Chi-Tso Chiu et al.
Pharmacological reviews, 65(1), 105-142 (2013-01-10)
The mood stabilizers lithium and valproic acid (VPA) are traditionally used to treat bipolar disorder (BD), a severe mental illness arising from complex interactions between genes and environment that drive deficits in cellular plasticity and resiliency. The therapeutic potential of
Mattias Linde et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 6(6), CD010611-CD010611 (2013-06-26)
Some antiepileptic drugs but not others are useful in clinical practice for the prophylaxis of migraine. This might be explained by the variety of actions of these drugs in the central nervous system. The present review is part of an
Florence I Roullet et al.
Neurotoxicology and teratology, 36, 47-56 (2013-02-12)
Valproic acid (VPA) is both an anti-convulsant and a mood stabilizer. Clinical studies over the past 40 years have shown that exposure to VPA in utero is associated with birth defects, cognitive deficits, and increased risk of autism. Two recent
Radu M Nanau et al.
Clinical biochemistry, 46(15), 1323-1338 (2013-06-25)
Valproic acid is a widely-used first-generation antiepileptic drug, prescribed predominantly in epilepsy and psychiatric disorders. VPA has good efficacy and pharmacoeconomic profiles, as well as a relatively favorable safety profile. However, adverse drug reactions have been reported in relation with
Ivana Rosenzweig et al.
Neuroscience and biobehavioral reviews, 36(8), 1848-1856 (2012-06-02)
Neuropsychiatric medications that directly alter the epigenome, such as valproic acid, can under certain conditions reactivate critical developmental periods and thus impact adult neuroconnectivity. In animal models valproic acid was shown to inhibit the process of postnatal myelination and to