Merck
P1290000
フェニトイン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
5,5-ジフェニルヒダントイン, 5,5-ジフェニル-2,4-イミダゾリジンジオン, フェニトイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12N2O2
CAS番号:
分子量:
252.27
Beilstein:
384532
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
phenytoin
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
293-295 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C1NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
InChI Key
CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Phenytoin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
大発作の発生率を低減します。興奮性膜を安定化すると考えられており、これはおそらく、Na+, K+, Ca2+チャネルに対する作用を経由しています。
抗けいれん薬。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P1290000:
P1290000-100MG:
P1290000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Adam S Wu et al.
Journal of neurosurgery, 118(4), 873-883 (2013-02-12)
Seizures are a potentially devastating complication of resection of brain tumors. Consequently, many neurosurgeons administer prophylactic antiepileptic drugs (AEDs) in the perioperative period. However, it is currently unclear whether perioperative AEDs should be routinely administered to patients with brain tumors
Deborah Pugin et al.
Critical care (London, England), 18(3), R103-R103 (2014-06-03)
Seizures refractory to third-line therapy are also labeled super-refractory status epilepticus (SRSE). These seizures are extremely difficult to control and associated with poor outcome. We aimed to characterize efficacy and side-effects of continuous infusions of pentobarbital (cIV-PTB) treating SRSE. We
Chunhong Shen et al.
Bone, 64, 246-253 (2014-05-02)
It has been shown that antiepileptic drugs (AEDs) may have a detrimental effect on bone health and translate into an increased risk of bone fracture. We aimed to comprehensively evaluate the association between use of AEDs and fracture risk. We
Kimford J Meador et al.
The Lancet. Neurology, 12(3), 244-252 (2013-01-29)
Many women of childbearing potential take antiepileptic drugs, but the cognitive effects of fetal exposure are uncertain. We aimed to assess effects of commonly used antiepileptic drugs on cognitive outcomes in children up to 6 years of age. In this
Lelia Duley et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (10)(10), CD000128-CD000128 (2010-10-12)
Eclampsia, the occurrence of a seizure in association with pre-eclampsia, remains a rare but serious complication of pregnancy. A number of different anticonvulsants have been used to control eclamptic fits and to prevent further seizures. The objective of this review