Merck
PHR1139
Supelco
フェニトイン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
5,5-ジフェニルヒダントイン, 5,5-ジフェニル-2,4-イミダゾリジンジオン, フェニトイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12N2O2
CAS番号:
分子量:
252.27
Beilstein:
384532
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. P1290000
traceable to USP 1535008
APIファミリー
phenytoin
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
293-295 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C1NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
InChI Key
CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フェニトインは、肝ミクロソーム系において代謝を受けるよく知られた芳香族抗けいれん薬です。発作障害に利用できる最も効果的な治療薬としての用途があります。フェニルヒダントイン化合物に分類されます。ナトリウムチャネルに安定性をもたらし、脳細胞における導電率を低下させることにより、けいれん発作中の脳の不必要な活動を妨げることができます。
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に、社内ワーキングスタンダードの調製に便利で費用対効果の高い代替物を提供します。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認証標準物質として適切と評価されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
フェニトインは、電気化学的、分光光度法およびクロマトグラフィー法による製剤および複合剤形中の分析対象物を測定するための医薬品標準物質として使用される場合があります。
生物化学的/生理学的作用
大発作の発生率を低減します。興奮性膜を安定化すると考えられており、これはおそらく、Na+, K+, Ca2+チャネルに対する作用を経由しています。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に従って製造、認証されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析試験証明書に記載されています。
検体の値はロットによって異なります。
脚注
本物質の試験成績書の例を参照する場合は、下の欄にLRAB7779を入力してください。この成績書は一例であり、入手されたロットのものではない可能性があります。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1139-1G-PW:
PHR1139-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A poly (vinylchloride) membrane electrode for determination of phenytoin in pharmaceutical formulations
Cosofret,VV and Buck RP
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 4(1), 45-51 (1986)
Cimetidine interaction with phenytoin.
Hetzel DJ, et al.
British Medical Journal, 282(6275), 1512-1512 (1981)
Development and validation of a stability-indicating isocratic reverse phase-liquid chromatography assay for determination of phenytoin in bulk and pharmaceutical formulations
Yong TS and Gan SN
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 38(3), 420-427 (2015)
Phenytoin: pharmacokinetics and bioavailability
Gugler R, et al.
Clinical Pharmacology and Therapeutics, 19(2), 135-142 (1976)
Familial occurrence of hypersensitivity to phenytoin
Gennis MA, et al.
The American Journal of Medicine, 91(6), 631-634 (1991)