製品名
Dexamethasone, Most active and highly stable glucocorticoid.
品質水準
アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
溶解性
DMSO: 25 mg/mL
chloroform: soluble
ethanol: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
F[C@@]21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@@]([C@@H](C4)C)(O)C(=O)CO)(C[C@@H]2O)C)CCC3=CC(=O)C=C[C@@]31C
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
InChI Key
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Phosphorylation of rb protein
警告
再構成
その他情報
Smith, E., et al. 2000. J.Biol. Chem. 275, 1992.
Petit, P.X., et al. 1995. J. Cell Biol.130, 157.
Stern, N., et al. 1994. Am. J. Hypertens. 7, 146.
Donis, J.A., et al. 1993. Biotechniques15, 786.
Ohoka, Y., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.197, 916.
Sarin, A., et al. 1993. J. Exp. Med.178, 1693.
Vandewalle, A., et al. 1993. J. Cell Physiol.156, 383.
Nieto, M.A., et al. 1992. Clin. Exp. Immunol.88, 341.
Walsh, D., and Avashia, J. 1992. Cleveland Clin. J. Med. 59, 505.
Warters, R.L. 1992. Cancer Res.52, 883.
Sperber, K., et al. 1991. J. Allergy Clin. Immunol.87, 490.
Radomski, M.W., et al. 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87, 10043.
Bettger, W.J., et al. 1981. Proc. Natl. Acad. Sci. USA78, 5588.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
265005-GM:
265005-1.1ML:
265005-100MG:
試験成績書(COA)