Merck
SML1794
Sigma-Aldrich
テノホビルジソプロキシル フマル酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
Bis(POC)PMPA フマル酸塩, ビス{[(イソプロポキシカルボニル)オキシ]メチル} ({[(2R)-1-(6-アミノ-9H-プリン-9-イル)-2-プロパニル]オキシ}メチル)ホスホン酸塩 フマル酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H30N5O10P · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
635.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
H2O: 3 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(/C=C/C(O)=O)=O.NC1=C2C(N(C[C@@H](C)OCP(OCOC(OC(C)C)=O)(OCOC(OC(C)C)=O)=O)C=N2)=NC=N1
InChI
1S/C19H30N5O10P.C4H4O4/c1-12(2)33-18(25)28-9-31-35(27,32-10-29-19(26)34-13(3)4)11-30-14(5)6-24-8-23-15-16(20)21-7-22-17(15)24;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-8,12-14H,6,9-11H2,1-5H3,(H2,20,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t14-;/m1./s1
InChI Key
VCMJCVGFSROFHV-WZGZYPNHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
テノホビルジソプロキシルフマル酸塩は、DNA転写の早期中止を引き起こすヌクレオチド類似体逆転写酵素阻害剤(nRTI)であるテノホビルのプロドラッグです。 T細胞株および初代血液リンパ球を用い、テノホビルジソプロキシルの抗ウイルス活性は、細胞内に迅速に取り込まれるため、テノホビルの100倍以上であることが示されました。 テノホビルジソプロキシルフマル酸塩は、HIV/エイズおよび慢性B型肝炎感染症の予防と治療を目的に、単独およびさまざまな組合せで使用されており、世界保健機関の必須医薬品の一覧に記載されています。′
テノホビルジソプロキシルフマル酸塩は、抗レトロウイルス剤として使用されるヌクレオチド類似体逆転写酵素阻害剤(nRTI)であるテノホビルのプロドラッグです。
テノホビルジソプロキシルフマル酸塩(テノホビルDF)は、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)-1、HIV-2、およびヘパドナウイルスなどのレトロウイルスに対して活性を有するヌクレオチド類似体です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Bone,Kidney
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1794-10MG:
SML1794-BULK:
SML1794-50MG:
SML1794-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tenofovir Disoproxil Fumarate
Kearney B P, et al.
Clinical Pharmacokinetics, 43(9), 595-612 (2004)
B L Robbins et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 42(3), 612-617 (1998-03-28)
Bis(isopropyloxymethylcarbonyl) 9-R-(2-phosphonomethoxypropyl)adenine [bis(POC)PMPA] has been identified as a novel prodrug of PMPA. The anti-human immunodeficiency virus activity of bis(POC)PMPA was >100-fold greater than that of PMPA in both an established T-cell line and primary peripheral blood lymphocytes. This improved efficacy
Kevin R Robertson et al.
AIDS (London, England), 30(15), 2315-2321 (2016-06-23)
The objective was to determine whether maraviroc (MVC) has unique neurocognitive benefits in the context of initial antiretroviral therapy (ART). Randomized, double-blind, placebo-controlled, 48-week trial. Participants were enrolled in US AIDS Clinical Trials Group clinical trial sites. Total 262 ART-naive
Tracy P Trang et al.
Expert opinion on drug safety, 15(9), 1287-1294 (2016-07-09)
Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) and emtricitabine (FTC) are nucleoside reverse transcriptase inhibitors approved as pre-exposure prophylaxis (PrEP) against human immunodeficiency virus (HIV). Prophylactic TDF-based regimens have been shown to reduce the risk of HIV infection by 74 to 92% among
Elisa De Crignis et al.
eLife, 10 (2021-07-31)
The molecular events that drive hepatitis B virus (HBV)-mediated transformation and tumorigenesis have remained largely unclear, due to the absence of a relevant primary model system. Here we propose the use of human liver organoids as a platform for modeling