Merck
PHR1957
Supelco
テノホビルジソプロキシル フマル酸塩
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
Bis(POC)PMPA フマル酸塩, ビス{[(イソプロポキシカルボニル)オキシ]メチル} ({[(2R)-1-(6-アミノ-9H-プリン-9-イル)-2-プロパニル]オキシ}メチル)ホスホン酸塩 フマル酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H30N5O10P · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
635.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1643656
APIファミリー
tenofovir
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(/C=C/C(O)=O)=O.NC1=C2C(N(C[C@@H](C)OCP(OCOC(OC(C)C)=O)(OCOC(OC(C)C)=O)=O)C=N2)=NC=N1
InChI
1S/C19H30N5O10P.C4H4O4/c1-12(2)33-18(25)28-9-31-35(27,32-10-29-19(26)34-13(3)4)11-30-14(5)6-24-8-23-15-16(20)21-7-22-17(15)24;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-8,12-14H,6,9-11H2,1-5H3,(H2,20,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t14-;/m1./s1
InChI Key
VCMJCVGFSROFHV-WZGZYPNHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
生物化学的/生理学的作用
テノホビルジソプロキシルフマル酸塩は、DNA転写の早期中止を引き起こすヌクレオチド類似体逆転写酵素阻害剤(nRTI)であるテノホビルのプロドラッグです。 T細胞株および初代血液リンパ球を用い、テノホビルジソプロキシルの抗ウイルス活性は、細胞内に迅速に取り込まれるため、テノホビルの100倍以上であることが示されました。 テノホビルジソプロキシルフマル酸塩は、HIV/エイズおよび慢性B型肝炎感染症の予防と治療を目的に、単独およびさまざまな組合せで使用されており、世界保健機関の必須医薬品の一覧に記載されています。′
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB2763 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Bone,Kidney
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1957-500MG:
PHR1957-500MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)