Merck
1643656
USP
Tenofovir disoproxil fumarate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H30N5O10P · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
635.51
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tenofovir
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C19H30N5O10P.C4H4O4/c1-12(2)33-18(25)28-9-31-35(27,32-10-29-19(26)34-13(3)4)11-30-14(5)6-24-8-23-15-16(20)21-7-22-17(15)24;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-8,12-14H,6,9-11H2,1-5H3,(H2,20,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t14-;/m1./s1
InChI Key
VCMJCVGFSROFHV-WZGZYPNHSA-N
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Tenofovir disoproxil fumarate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Bone,Kidney
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1643656-200MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
Emtricitabine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2120
Emtricitabine
ラミブジン European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000425
ラミブジン
エファビレンツ United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1234103
エファビレンツ
ラミブジン British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP802
ラミブジン
フマル酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1286708
フマル酸
Raltegravir potassium European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001943
Raltegravir potassium
アデニン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1012101
アデニン
ラミブジン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1365
ラミブジン