certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000834
traceable to USP 1707839
APIファミリー
valacyclovir
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(N)=Nc12
InChI
1S/C13H20N6O4.ClH/c1-7(2)8(14)12(21)23-4-3-22-6-19-5-16-9-10(19)17-13(15)18-11(9)20;/h5,7-8H,3-4,6,14H2,1-2H3,(H3,15,17,18,20);1H/t8-;/m0./s1
InChI Key
ZCDDBUOENGJMLV-QRPNPIFTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Valacyclovir HCl is the hydrochloride salt of L-valyl ester, a prodrug of the antiviral drug acyclovir. Its mode of action involves the inhibition of the viral DNA polymerase and the termination of the viral DNA chain.It is widely used against herpes zoster, herpes simplex and herpes B.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1601-1G-PW:
PHR1601-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック