PHR1831
ブロムヘキシン 塩酸塩
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
2-アミノ-3,5-ジブロモ-N-シクロヘキシル-N-メチルベンジルアミン 塩酸塩, N-(2-アミノ-3,5-ジブロモベンジル)-N-メチルシクロヘキシルアミン 塩酸塩, ブロモへキシン 塩酸塩
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. B1145000
APIファミリー
bromhexine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 200 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CN(Cc1cc(Br)cc(Br)c1N)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H20Br2N2.ClH/c1-18(12-5-3-2-4-6-12)9-10-7-11(15)8-13(16)14(10)17;/h7-8,12H,2-6,9,17H2,1H3;1H
InChI Key
UCDKONUHZNTQPY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR1831-200MG-PW:
PHR1831-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック