B1145000
ブロムヘキシン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-アミノ-3,5-ジブロモ-N-シクロヘキシル-N-メチルベンジルアミン 塩酸塩, N-(2-アミノ-3,5-ジブロモベンジル)-N-メチルシクロヘキシルアミン 塩酸塩, ブロモへキシン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20Br2N2 · HCl
CAS番号:
分子量:
412.59
Beilstein:
4848376
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
bromhexine
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.CN(Cc1cc(Br)cc(Br)c1N)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H20Br2N2.ClH/c1-18(12-5-3-2-4-6-12)9-10-7-11(15)8-13(16)14(10)17;/h7-8,12H,2-6,9,17H2,1H3;1H
InChI Key
UCDKONUHZNTQPY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Bromhexine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Hamzaoui et al.
Archives de pediatrie : organe officiel de la Societe francaise de pediatrie, 17(11), 1531-1534 (2010-09-21)
Gougerot Sjögren syndrome is rare during childhood. Diagnosis in adult patients is usually based on sets of criteria combining clinical, serological, and salivary gland histopathological findings. In the pediatric age group, clinical manifestations might be different from the adult form.
Giant-cell tumor of the tendon sheath in the upper cervical spine.
William Gemio Jacobsen Teixeira et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 30(26), e250-e253 (2012-06-01)
N-X Bonne et al.
Rhinology, 50(2), 211-217 (2012-05-23)
Nasal Glial Heterotopias also called Nasal Gliomas (NG) are rare congenital tumours of the midline frontonasal space arising from a normal neurectodermal tissue entrapped during the closure of the anterior neuropore. Historically, such tumours were approached using a frontal craniotomy.
Diffuse lung disease in children.
Adrienne Prestridge et al.
Pediatric annals, 39(12), 777-783 (2010-12-18)
Kenneth A Kesler et al.
The Journal of thoracic and cardiovascular surgery, 144(2), 438-443 (2012-06-21)
Criteria for the growing teratoma syndrome in patients with primary mediastinal nonseminomatous germ cell tumors have not been well established according to current practice. An institutional database identified 188 patients who underwent postchemotherapy surgery for primary mediastinal nonseminomatous germ cell