Merck
PHR1028
Supelco
1,4-ベンゾキノン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
p-ベンゾキノン, キノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(=O)2
CAS番号:
分子量:
108.09
Beilstein:
773967
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1056504
蒸気密度
3.73 (vs air)
蒸気圧
0.1 mmHg ( 25 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
815 °F
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
113-115 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C=CC(=O)C=C1
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChI Key
AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,4-ベンゾキノンは、環状共役ジケトンです。1,4-ベンゾキノンはキノンの一種であり、植物、真菌および細菌中で自然に生じます。
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者にとって、社内ワーキングスタンダードの調製に代わる便利でコスト効果の高い代替手段となります。
アプリケーション
これらの二次標準物質は、認定標準物質として適格性が認定されています。これらは、医薬品出荷試験、定性・定量分析のための医薬品方法開発、食品・飲料の品質管理試験、およびその他の校正要件など(ただし、これらに限らない)いくつかの分析用途での使用に適しています。
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
本認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に従って製造、認証されています。本CRMの使用に関する情報はすべて分析認証書に記載されています。
脚注
本物質の分析認証書の見本を見るには、下の文書スロットにLRAB7811と入力してください。これは認証書の一例に過ぎず、お客様が受領したロットのものではないことがあります。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1028-1G-PW:
PHR1028-1G:4548173926377
PHR1028-1G-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Quinone chemistry and toxicity
Monks JT, et al.
Toxicology and Applied Pharmacology, 112(1), 2-16 (1992)
Rozbeh Baradaran et al.
Nature, 494(7438), 443-448 (2013-02-19)
Complex I is the first and largest enzyme of the respiratory chain and has a central role in cellular energy production through the coupling of NADH:ubiquinone electron transfer to proton translocation. It is also implicated in many common human neurodegenerative
Vandana Bhalla et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(4), 975-980 (2012-11-21)
A pentaquinone based compound 3a has been synthesized which undergoes significant fluorescence enhancement in the presence of Zn(2+) ions with a detection limit up to nanomolar range in THF. Further, the zinc ensemble of 3a is evaluated for its anti-oxidizing
GuangRong Peh et al.
Organic letters, 14(21), 5614-5617 (2012-10-26)
Cyclopropane-substituted allylic ethers react with 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone to form oxocarbenium ions with no competitive ring cleavage. This reaction can be used for the preparation of cyclopropane-substituted tetrahydropyrans. The protocol was used as a key step in the total synthesis of the
Takafumi Hasegawa et al.
Journal of neurochemistry, 87(2), 470-475 (2003-09-27)
Oxidized metabolites of dopamine, known as dopamine quinone derivatives, are thought to play a pivotal role in the degeneration of dopaminergic neurons. Although such quinone derivatives are usually produced via the autoxidation of catecholamines, tyrosinase, which is a key enzyme