蒸気圧
0.12 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
solid
自己発火温度
560 °C
有効性
130 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
110-113 °C
溶解性
10 g/L
密度
1.32 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
700 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChI Key
AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- A free-radical inhibitor.
- A catalyst to synthesize highly site-selective N1-alkylated benzotriazoles by N1-alkylation of benzotriazoles with diazo compounds.
- A hydrogen acceptor and two electron oxidant in Pd-catalyzed Wacker oxidation of aryl olefins aldehydes.
- A redox mediator in Pd-catalyzed anaerobic electrooxidative homocoupling of aryl-boron derivatives.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8024101000:
8024109050:
8024105021:
8024100521:
8024109025:
8024100501:
8024105001:
8024100120:
8024100100:
IN2RCMB802410:
8024100000:
8024109999:
試験成績書(COA)