Merck
1056504
USP
1,4-ベンゾキノン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
p-ベンゾキノン, 5-シクロヘキサジエン-1,4-ジオン, キノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(=O)2
CAS番号:
分子量:
108.09
Beilstein:
773967
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
3.73 (vs air)
蒸気圧
0.1 mmHg ( 25 °C)
自己発火温度
815 °F
メーカー/製品名
USP
mp
113-115 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C1C=CC(=O)C=C1
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChI Key
AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,4-ベンゾキノンは、パラ-キノンとしても知られ、環状ジエンジオン構造を有するベンゼン誘導体です。
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。
1,4-ベンゾキノンは緑色がかった暗黄色の粉末です。本製品は水に溶けにくく、アルコール、エーテルまたは固定アルカリ溶液にやや溶けやすい物質です。放置すると色が濃くなることがあります。
アプリケーション
本USP医薬品標準物質は、USP公定書に規定されている分析または臨床検査用途に使用することを目的としています:
また、USP General Chapterに従い、以下の試験またはアッセイにおいて主要な標準物質として使用するのも理想的です<11>:
  • 純粋蒸気
  • 注射用水
  • 吸入用滅菌水
  • 注射用滅菌水
  • 灌注用滅菌水
  • 精製水
  • 滅菌精製水
  • 血液透析用水
  • <643>全有機炭素
アナリシスノート
これらの製品は、テストおよびアッセイでの使用に限られます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置や治療にも用いることはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1056504-200MG:4548173960777
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Total organic carbon
United States Pharmacopeia/National Formulary, 45(6), 6867-6867 (2021)
1,4-Benzoquinone
United States Pharmacopeia/National Formulary, 6079-6079 (2013)
Electrochemical detoxification of a 1, 4-benzoquinone solution in wastewater treatment.
Pulgarin, Cesar, et al.
Water Research, 28.4, 887-893 (1994)
Aromatic alcohols and carbonyl compounds
Smith PWG and Tatchell AR
Aromatic Chemistry (2016)
Rajaram Venkatesan et al.
Nature communications, 5, 4805-4805 (2014-09-10)
Mitochondrial fatty acid synthesis (mtFAS) is essential for respiratory growth in yeast and mammalian embryonic survival. The human 3-ketoacyl-acyl carrier protein (ACP) reductase (KAR) of mtFAS is a heterotetrameric α2β2-assembly composed of 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type-8 (HSD17B8, α-subunit) and carbonyl reductase
関連コンテンツ
USP-NFモノグラフで、原薬・剤形、医薬品賦形剤、食品成分、栄養補助食品の試験に使用する、高度にキャラクタライズされたプライマリースタンダードをご注文いただけます。
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.