Merck
H9003
Sigma-Aldrich
ヒドロキノン
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
1,4-ジヒドロキシベンゼン, 1,4-ベンゼンジオール, HQ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,4-(OH)2
CAS番号:
分子量:
110.11
Beilstein:
605970
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic
品質水準
蒸気密度
3.81 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 132 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
形状
powder
自己発火温度
930 °F
bp
285 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear
SMILES記法
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
InChI Key
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヒドロキノンは、コーヒー、茶およびワイン中に天然に含まれるフェノール系化合物です。ヒドロキノンは、写真、化学、化粧品業界で使用されています。ヒドロキノンは美白剤として使用されています。ヒドロキノンは黒皮症、そばかすおよび老人性色素斑の治療のため局所塗布されます。ヒドロキノンは外因性組織黒変症、皮膚炎および皮膚のヒリヒリ感に関連します。ヒドロキはメラニン形成を阻害します。
アプリケーション
ヒドロキノンは亜硫酸ナトリウムによるDNAの転換用試薬として使用されています。ヒドロキノンはティム染色法の化学物質としても使用されています。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
329.0 °F - closed cup
引火点(℃)
165 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H9003-500G:4548173949666
H9003-BULK:
H9003-1KG:4548173949659
H9003-VAR:
H9003-H:
H9003-5G:
H9003-100G:4548173949642
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Xenograft of human umbilical mesenchymal stem cells from Wharton?s jelly as a potential therapy for rat pilocarpine-induced epilepsy
Huang PY, et al.
Brain, behavior, and immunity, 54, 45-58 (2016)
Handbook of Cosmetic Science and Technology (2005)
Topical use of hydroquinone as a depigmenting agent
Arndt KA and Fitzpatrick TB
JAMA : The Journal of the American Medical Association, 194(9), 965-967 (1965)
Increased frequency of CpG island methylator phenotype and CDH1 methylation in a gastric cancer high-risk region of china
Zhang KL, et al.
Translational Oncology, 1(1), 28-35 (2008)
Procedures in Cosmetic Dermatology Series: Cosmeceuticals E-Book (2008)