Merck
50197-U
Partisil 10 SCX HPLCカラム
10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
別名:
Partisil HPLC カラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
認証
suitable for USP L9
品質水準
製品種目
Partisil
特徴
endcapped: no
メーカー/製品名
Partisil
標識化の程度
10% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面積
350 m2/g
Matrix
sulphonic acid
マトリックス活性基
sulfonic acid phase
粒径
10 μm
ポアサイズ
85 Å
分離法
cation exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Partisil SCXは、ベンゼンスルホン酸基を含む強力な陽イオン交換相であり、pH 1.5~7.0の範囲にわたって安定です。適したアプリケーションには、ヌクレオシド、アミノ酸、ポリアミン、薬物およびその他のカチオン種が含まれます。
アプリケーション
  • イオン交換高速液体クロマトグラフィーによるヒト尿中の 3 メチル-L-ヒスチジンの測定:この研究は、生化学分析、特に術後患者の代謝変化の評価における Partisil 10 SCX HPLC カラムの精度と有効性を実証しています。臨床現場でのカラム′の応用を強調し、クリティカルケアのモニタリングと回復評価におけるその役割を強調しています(Robert & Serog, 1984)。
おすすめ製品
HPLC又はLC-MS分析に最適なLiChropur試薬を見つけてください
法的情報
Partisil is a trademark of Hichrom Limited
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)