製品名
Discovery®Cyano HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L10
製品種目
Discovery®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Discovery®
包装
1 ea of
標識化の程度
4.5% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面積
200 m2/g
表面被覆率
3.5 μmol/m2
不純物
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
マトリックス活性基
cyano phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
180 Å
動作pH範囲
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
特徴および利点
- 疎水性分析対象物の迅速な溶出に要する疎水性の低さ
- 優れたピ-ク形状および強塩基性分析対象物の保持
- 極性分析対象物の保持
- 独自の選択性
- C18カラムよりも顕著に低い保持(低濃度の有機系移動相が必要)
- 安定で低ブリ-ドのLC-MS分離
- 水系有機溶媒の濃度が高い移動相で使用可能
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
59356-U:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)