安全性情報
20324AST
Supelco
Astec® CYCLOBOND I 2000 RSP Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
別名:
キラル HPLC カラム 2000 RSP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
製品名
Astec® CYCLOBOND I 2000 RSPキラルHPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L45
製品種目
Astec®
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Astec®
パラメーター
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
Matrix
silica particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
cyclodextrin, beta- phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å pore size
使用pH
3.5-7
分離法
chiral
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
β-シクロデキストリン表面の水酸基を(R,S)-プロピレンオキシドと反応させると、汎用キラル固定相が得られます。新たに、標準法で、t-bocアミノ酸のような芳香族構造をもたない化合物を分離する特性をもっています。
  • 結合相:(R,S)-ヒドロキシプロピル修飾β-シクロデキストリン
アプリケーション
Astec® CYCLOBOND I 2000 RSPキラルHPLCカラムは、基本的に、天然および誘導体化されたβおよびγシクロデキストリンで構成されています。有機分子をシクロデキストリン空洞内へ選択的に取り込むことで、数多くのキラル分離に使用されてきました。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に適したLiChropur試薬を見つけます。
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
20324AST:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rare case of rhabdomyolysis with therapeutic doses of phendimetrazine tartrate.
DK, et al.
American Journal of Therapeutics, 13(2), 175-176 (2006)
C Pham-Huy et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 700(1-2), 155-163 (1997-12-09)
The simultaneous determination of methadone (Mtd) enantiomers and its major metabolite, 2-ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine (EDDP), in human urine and serum by enantioselective HPLC using a new Cyclobond 1-2000 RSP column is described. After alkaline extraction from urine or serum with estazolam as
Solid-phase extraction of methadone enantiomers and benzodiazepines in biological fluids by two polymeric cartridges for liquid chromatographic analysis
He, Hua, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 814 (2), 385-391 (2005)
Liquid chromatographic separation of zalcitabine and its stereoisomers
Scypinski, Stephen; Ross, Arthur J.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 12 (10), 1271-1276 (1994)
High-performance liquid chromatographic determination of the isomeric purity of a series of dioxolane nucleoside analogues
Di Marco, M.P., et al.
Journal of Chromatography A, 645 (1), 107-114 (1993)
関連コンテンツ
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC