Merck
25358
Supelco
VOCOL®キャピラリーGCカラム
L × I.D. 105 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
別名:
FS CAP VOCOL®105 m、0.53 mm、3.0 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32119290
物質
fused silica
品質水準
認証
EPA TO-17,502.2,624,8015,8260,OLM04.2 VOA,524.2
NIOSH 1003
パラメーター
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
44
df
3.00 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
105 m × 0.53 mm
アプリケーション
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
カラムタイプ
capillary intermediate polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャピラリーGCカラムは開放管状カラムとしても知られています。キャリアガスは中央の開口部を通過し、カラム全体にわたり自由です。
用途:中極性を持つこのカラムは揮発性有機化合物(VOC)用に設計されており、高揮発性化合物の保持力と分解力に優れています。このカラムは、直接注入ポートに使用するか、パージアンドトラップシステムと併用します。
USPコード:なし
:
  • 結合済み
  • 独自技術
温度限界:
  • ≤内径0.32 mm、<2 μm:室温以下~250°C(等温またはプログラム温度)
  • ≤内径0.32 mm、≥2 μm:室温以下~230°C(等温またはプログラム温度)
  • ≥内径0.53 mm、<2 μm:室温以下~250°C(等温またはプログラム温度)
  • ≥内径0.53 mm、≥2 μm:室温以下~230°C(等温またはプログラム温度)
アプリケーション
VOCOL®カラム(架橋部分を持つジフェニル ジメチルポリシロキサン)は、34の揮発性有機物のパージ・トラップ法を用いたGC/MS解析との関連で用いられる可能性があります。 また、全カラムクライオトラップによる揮発性化合物の測定における使用に適していることも確認されました。
法的情報
VOCOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
25358:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of monodisperse poly(divinylbenzene) microspheres
Li K and Stover HDH
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 31, 3257-3263 null
Highly conductive non aqueous polymer gel electrolytes containing ammonium hexafluorophosphate (NH4PF6).
Sharma JP and Sekhon SS
J. Mater. Sci., 41(12), 3617-3622 (2006)
Re: Bonilha HS, O'Shields M, Gerlach TT, Deliyski DD. Arytenoid adduction asymmetries in persons with and without voice disorders. Logoped Phoniatr Vocol. 2009 Aug 26:1-7. [E-pub ahead of print].
Gerhard Friedrich
Logopedics, phoniatrics, vocology, 35(3), 149-149 (2009-11-04)
Ben Barsties et al.
Logopedics, phoniatrics, vocology, 41(1), 27-32 (2014-08-05)
The aim of the study was to determine the impact of body height on speaking fundamental frequency (SF0) while controlling for as many as possible influencing factors such as habits, biophysical conditions, medication, diseases, and others. Fifty-eight females were analyzed
Svante Granqvist et al.
Logopedics, phoniatrics, vocology, 40(3), 113-121 (2014-05-29)
Phonation into glass tubes ('resonance tubes'), keeping the free end of the tube in water, has been a frequently used voice therapy method in Finland and more recently also in other countries. The purpose of this exploratory study was to