Merck
23796
Supelco
キャピラリーカラムバットコネクター
I.D. 0.4 mm,
Supeltex M-2 ferrule included
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
包装
pkg of 1 ea
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
内径
0.4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この装置は、両端がテーパー加工されたフェルール、およびねじが切られたナット付きステンレス鋼製圧縮ボディーからなります。小型(2.3 cm x 0.6 cm)かつ軽量(フェルール込みで4.4 g)なため、カラムの効率や不活性を変えずにガスを密封します。接続するカラムは、内径と外径が同じでも異なっていても構いません。バットは、両端がテーパー加工された専用フェルールの内部に接続します。その後、フェルールがハウジングの中で押されます。カラム端部が直角に隙間なく突き当たれば、バットコネクターによってキャピラリーカラムのクロマトグラフィー性能が変化することはありません。デッドボリュームがほとんど、またはまったくないため、以下の手順に従えばガス流が乱れる可能性はほとんどありません。
  • フェルールの穴が清浄であることを確認します。窒素でフェルールの破片等を吹き飛ばします。拡大鏡を使用して、接続すべきカラム端部を検査します。それぞれの切り口が清浄かつまっすぐであることを確認します。2つの端部が隙間なく直角に突き当たっていなければいけません。
  • 白いタイプライター修正液で、大きい方の穴を持つカラムの端から1/4インチの場所に参照マークを付けます。このマークは、カラム端部が1/2インチフェルール内部の中心にあることを視覚的に確認するのに役立ちます。
  • フェルールをハウジング内に置いてナットを軽く締めます。マークが付いていないカラムをフェルールに完全に通して反対側から出します。約1インチ(25 mm)のカラムを切り落として、フェルールの破片がカラム内に入らないようにします。カラムを十分に引き戻し、マークを付けたカラムをマークの場所までフェルールに挿入します。ナットを指で締めた後、さらに1/8回転締めます。
  • カラム端部を一緒に押し、それらがフェルールの中央で接していることをマークを見て確認します。フェルールを指で締めた後、さらに1/4~1/2回転締めます。両方のカラムをゆっくり引いて、しっかり締まっていることを確認します。緩い場合は増し締めを行う必要があります。
このバット接続などの接続にある漏れが検出できないと、酸素と水蒸気がシステムに混入する可能性があります。バットコネクターの漏れを、キャピラリーカラム接続と同様にチェックします。液体の漏れ表示器は使わないでください。液体がキャピラリーシステムを汚染する可能性があります。GOW-MAC電子漏れ検出器を使用することをお勧めします。この熱伝導度検出器は微量の水素やヘリウムに対する感度が極めて高く、システムを汚染しません。
Capillary column butt connector is made by inserting two capillaries into a piece of PTFE shrinking tubing, which when heat is applied secures the two capillaries in place. It has shown to have no contribution to band spreading.
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Packed Bed Column.
Deyl SZ
Capillary Electrophoresis: Theory and Practice, 113-114 (2001)