Merck
07260
Sigma-Aldrich
6-Aminohexanoic acid
≥98.5% (NT)
別名:
6-アミノカプロン酸, 6-ACA, Aca, Acp, Aha, Ahx, acikaprin, アフィブリン, アミカール, ε-アミノカプロン酸, 6-アミノヘキサン酸, EACA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(CH2)5CO2H
CAS番号:
分子量:
131.17
Beilstein:
906872
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98.5% (NT)
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
InChI Key
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
6-アミノヘキサン酸、または 6-アミノカプロン酸は、セリンプロテアーゼの阻害剤として作用します。天然のアミノ酸であるリジンと構造上の類似点がありますが、α-アミノ基が欠けています。
アプリケーション
6-アミノヘキサン酸は、間葉系幹細胞の腱形成分化の成長培地の成分として使用されています。また、修飾型グラフェン量子ドットの調製にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
リシン類縁体です。プラスミンを速やかに分解させることで、プラスミノーゲンの活性化とその後の線維素溶解を阻害します。活性化血小板へのプラスミノーゲンの結合を阻害することが報告されています。初期の報告では、補体第一成分の活性化を阻害することも示されています。カルボキシペプチダーゼBに結合して不活性化させます。
その他情報
電気泳動の際に膜タンパク質の溶解性を高めます
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
404.6 - 408.2 °F
引火点(℃)
207 - 209 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
07260-500G:
07260-VAR:
07260-1KG:
07260-100G:
07260-BULK:
07260-6X100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
H Schägger et al.
Analytical biochemistry, 199(2), 223-231 (1991-12-01)
A discontinuous electrophoretic system for the isolation of membrane proteins from acrylamide gels has been developed using equipment for sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE). Coomassie dyes were introduced to induce a charge shift on the proteins and aminocaproic acid
Purification strategies for membrane proteins
VON JAGOW, et al.
Journal of Separation Science, 2, 1-8 (2003)
The Importance of 6-Aminohexanoic Acid as a Hydrophobic, Flexible Structural Element
Agnieszka Markowska, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 22(22), 12122-12122 (2021)
Post-synthetic modification of graphene quantum dots bestows enhanced biosensing and antibiofilm ability: efficiency face
Neha Agrawal, et.al
Royal Society of Chemistry Advances, 12(20), 12310-12320 (2022)
Kumiko Okazaki et al.
Plant physiology, 141(2), 546-556 (2006-04-11)
Most extant cyanobacteria contain C16 fatty acids in the sn-2 positions of glycerolipids, which are regulated by lysophosphatidic acid acyltransferase (LPAAT; EC 2.3.1.51). Synechocystis sp. PCC6803 contains sll1848, sll1752, and slr2060 as putative acyltransferase genes. sll1848 was recently reported to