Merck
A0420000
6-アミノカプロン酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ε-アミノカプロン酸, 6-アミノヘキサン酸, EACA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(CH2)5CO2H
CAS番号:
分子量:
131.17
Beilstein:
906872
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
aminocaproic acid
メーカー/製品名
EDQM
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
InChI Key
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Aminocaproic acid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
リシン類縁体です。プラスミンを速やかに分解させることで、プラスミノーゲンの活性化とその後の線維素溶解を阻害します。活性化血小板へのプラスミノーゲンの結合を阻害することが報告されています。初期の報告では、補体第一成分の活性化を阻害することも示されています。カルボキシペプチダーゼBに結合して不活性化させます。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
G Manjunath et al.
Clinical nephrology, 58(1), 63-67 (2002-07-27)
Epsilon-aminocaproic acid (EACA) is a potent anti-fibrinolytic agent that is used in the treatment of excessive bleeding resulting from a systemic fibrinolytic state. It can also be used to treat hematuria through its action on decreasing urinary fibrinolysis. A broad
Blood-sparing drugs: aprotinin, tranexamic acid, and epsilon-aminocaproic acid.
D Royston
International anesthesiology clinics, 33(1), 155-179 (1995-01-01)
Allergic contact dermatitis due to epsilon-aminocaproic acid: a case report and mini-review of the published work.
Yuriko Yamamoto et al.
The Journal of dermatology, 40(4), 301-303 (2013-02-13)
O N Lucas et al.
Oral surgery, oral medicine, and oral pathology, 51(2), 115-120 (1981-02-01)
On the basis of our review of the literature, it can be concluded that the advantages of E-A.C.A. include (1) safe execution of oral surgical procedures in persons with hemophilia of varying degrees of severity, (2) decrease or total elimination
Are antifibrinolytic agents effective in the treatment of aneurysmal subarachnoid hemorrhage?
Travis R Eastin et al.
Annals of emergency medicine, 64(6), 658-659 (2014-06-24)