由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥99% (titration)
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
色
white
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL
SMILES記法
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
InChI Key
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PLAT(5327) , PLG(5340)
rat ... Ppm1a(24666)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
404.6 - 408.2 °F
引火点(℃)
207 - 209 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A2504-100G:
A2504-25G:
A2504-1KG:
A2504-25G-KC:
A2504-BULK:
A2504-VAR:
A2504-500G:
A2504-5KG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.