Merck
01-3540
Sigma-Aldrich
6-アミノカプロン酸
SAJ special grade, ≥99.0%
別名:
ε-アミノカプロン酸, 6-アミノヘキサン酸, EACA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(CH2)5CO2H
CAS番号:
分子量:
131.17
Beilstein:
906872
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
グレード
SAJ special grade
アッセイ
≥99.0%
フォーム
solid
利用可能性
available only in Japan
mp
207 °C
207-209 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
InChI Key
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
リシン類縁体です。プラスミンを速やかに分解させることで、プラスミノーゲンの活性化とその後の線維素溶解を阻害します。活性化血小板へのプラスミノーゲンの結合を阻害することが報告されています。初期の報告では、補体第一成分の活性化を阻害することも示されています。カルボキシペプチダーゼBに結合して不活性化させます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
01-3540-2-25G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Moumita Ghosh et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(3), 1715-1724 (2011-12-29)
The present work reports covalent functionalization of single-walled carbon nanotubes (f-SWNTs) to introduce hydrophilicity to the otherwise amphiphobic nanotubes. The charge and spacer length of the functional moiety were varied by using quaternized ethylene diamine, 6-aminocaproate, quaternized (ethylenedioxy)bis(ethylamine), and a
E M Van Hoeyveld et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 76(4), 543-550 (1985-10-01)
The effect of epsilon-aminocaproic acid (EACA) on the degradation of an aqueous Lolium perenne extract was studied by intracutaneous tests and by RAST inhibition. Extracts for skin testing stored at 4 degrees C for 12 months and at 37 degrees
P A Stricker et al.
British journal of anaesthesia, 110(5), 788-799 (2013-01-29)
Understanding the clinical pharmacology of the antifibrinolytic epsilon-aminocaproic acid (EACA) is necessary for rational drug administration in children. The aim of this study is to determine the pharmacokinetics (PKs) of EACA in infants aged 6-24 months undergoing craniofacial reconstruction surgery.
Lajos Gera et al.
Peptides, 34(2), 433-446 (2012-02-22)
Peptide agonists and antagonists of both bradykinin (BK) B(1) and B(2) receptors (B(1)R, B(2)R) are known to tolerate to a certain level N-terminal sequence extensions. Using this strategy, we produced and characterized the full set of fluorescent ligands by extending
Blood-sparing drugs: aprotinin, tranexamic acid, and epsilon-aminocaproic acid.
D Royston
International anesthesiology clinics, 33(1), 155-179 (1995-01-01)