Merck
509655
Syringes Fitted with Luer Lock Valve (509353)
volume 100 mL, 100MR-VLLMA-GT, needle size (not included)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
glass syringe
ニードルサイズ
(not included)
特徴
Pre-fitted with Luer Lock Valve
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 009770
容量
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • SGE Syringes Fitted with Luer Lock Valve, Model: 100MR-VLLMA-GT.
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Feature an interference fit between the plunger tip and the barrel, which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2