Merck
220000
Sigma-Aldrich
イミノ二酢酸
98%, for peptide synthesis
別名:
2,2′-Azanediyldiacetic acid, Diglycine, IMDA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HN(CH2COOH)2
CAS番号:
分子量:
133.10
Beilstein:
878499
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
イミノ二酢酸, 98%
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
mp
243 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC(=O)CNCC(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c6-3(7)1-5-2-4(8)9/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI Key
NBZBKCUXIYYUSX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イミノ二酢酸は、金属抽出や廃水処理に広く使用されている多用途キレート剤です。
アプリケーション
イミノ二酢酸は、次の用途に使用できます。
  • タンパク質精製に用いるイミノ二酢酸(IDA)型の吸着剤の調製。
  • 塩化鉄(FeCl3)錯体と共に、メタクリル酸メチル(MMA)重合の触媒として。
  • 金属イオンの産業廃水からの選択的除去および回収を目的として、メタクリル酸グリシジルを用いて行うキレート樹脂の調製。
  • ピネン誘導イミノ二酢酸(PIDA)調製の試薬として。PIDAは、ジアステレオ選択的ボロン酸オキシラニルC(sp3)を対応するオレフィンから合成する際のリガンドとして使用されます。
  • 多層カーボンナノチューブ(MWCNT)の表面官能基化。MWCNTは、重金属イオン分離の吸着剤として使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
220000-CH:
220000-VAR:
220000-25G:
220000-500G:
220000-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of chelating resins with iminodiacetic acid and its wastewater treatment application
Wang C-C, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 84(7), 1353-1362 (2002)
Preparation of iminodiacetic acid functionalized multi-walled carbon nanotubes and its application as sorbent for separation and preconcentration of heavy metal ions
Wang J, et al.
Journal of Hazardous Materials, 186(2-3), 1985-1992 (2011)
Chromatographic separation of proteins on metal immobilized iminodiacetic acid-bound molded monolithic rods of macroporous poly (glycidyl methacrylate-co-ethylene dimethacrylate)
Luo Q, et al.
Journal of Chromatography A, 926(2), 255-264 (2001)
AGET ATRP of methyl methacrylate catalyzed by FeCl3/iminodiacetic acid in the presence of air
Zhang L, et al.
Polymer, 49(13-14), 3054-3059 (2008)
Iminodiacetic acid modified kenaf fiber for waste water treatment
Razak MA, et al.
International Journal of Biological Macromolecules, 112, 754-760 (2018)