Merck
HPLC Analysis of Hydrobenzoin Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 RSP
HPLC Analysis of Hydrobenzoin Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 RSP application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
meso-ヒドロベンゾイン
99%
R,R)-(+)-ヒドロベンゾイン
99%, optical purity ee: 99% (HPLC)
ヒドロベンゾイン
分析カラム
製品番号
詳細
価格
Astec® CYCLOBOND I 2000 RSPキラルHPLCカラム
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000 RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20324AST)
mobile phase
[A] acetonitrile; [B] 10 mM ammonium acetate, pH 4.0; (25:75, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm
injection
5 μL
sample
hydrobenzoin, 1 mg/mL in acetonitrile:water (50:50)