Merck
294535
Sigma-Aldrich
meso-ヒドロベンゾイン
99%
別名:
meso-1,2-ジフェニル-1,2-エタンジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(OH)CH(OH)C6H5
CAS番号:
分子量:
214.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
mp
137-139 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
官能基
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
O[C@H]([C@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-16H/t13-,14+
InChI Key
IHPDTPWNFBQHEB-OKILXGFUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キラルホスフィン触媒を用いたmeso-ヒドロベンゾインの脱対称化が報告されています。アリールスルホニルクロリドと水酸化ナトリウム水溶液を用いた処理によるmeso-ヒドロベンゾインのtrans-スチルベンオキシドへの変換が報告されています
アプリケーション
Meso-ヒドロベンゾインはtrans-メチルmeso-ヒドロベンゾイン亜リン酸エステルの生成に使用されています
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
294535-25G:
294535-VAR:
294535-500G:
294535-BULK:
294535-100G:
294535-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Conversion of meso-Hydrobenzoin with Arylsulfonyl Chlorides and Base to trans-Stilbene Oxide and to 1, 1-Diphenyl-2-(p-toluenesulfonyloxy) ethylene1.
Curtin DY and Hendrickson YG.
The Journal of Organic Chemistry, 21(11), 1260-1263 (1956)
E Vedejs et al.
The Journal of organic chemistry, 69(4), 1389-1392 (2004-02-14)
The desymmetrization of meso-hydrobenzoin is described using chiral phosphine catalysts 8b-d and 9-11. The best enantioselectivity at room temperature was obtained with the newly synthesized phospholane 8c and benzoic anhydride, but the reaction is very slow. Much faster reactions, but
Preparation and crystal structures of trans-methyl meso-hydrobenzoin phosphite and phosphate.
Newton MG and Campbell BS.
Journal of the American Chemical Society, 96(25), 7790-7797 (1974)