主要文書
8.20526
Sigma-Aldrich
meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol
for synthesis
別名:
meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, meso-Hydrobenzoin, meso-1,2-Diphenylethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH(C6H5)CH(C6H5)OH
CAS番号:
分子量:
214.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
207-758-3
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
形状
powder
mp
139 °C
溶解性
slightly soluble 2.5 g/L
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C14H14O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-16H
InChI Key
IHPDTPWNFBQHEB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 133 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3