Merck
G004692
HPLCによるヒドロベンゾインエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Hydrobenzoin
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)