Merck
P8761
Sigma-Aldrich
プロベネシド
≥98% (NaOH, titration), powder, uricosuric agent
別名:
p-(ジプロピルスルファモイル)安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H19NO4S
CAS番号:
分子量:
285.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
プロベネシド,
アッセイ
≥98% (NaOH, titration)
品質水準
オーガナイザー
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
SMILES記法
CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H19NO4S/c1-3-9-14(10-4-2)19(17,18)12-7-5-11(6-8-12)13(15)16/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,15,16)
InChI Key
DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
プロベネシドは、下記の用途で使用されています:
  • 細胞内Ca2+動員アッセイで、フェノールレッド不含のハンクスバッファーの成分として
  • カルシウム動員試験のカルシウム感受性色素の成分として
  • ハンクス平衡塩溶液(HBSS)アッセイバッファーに追加する成分として
有機アニオントランスポーターであるMRPの阻害剤として有用です。
生物化学的/生理学的作用
プロベネシドは尿酸排せつ薬であり、尿中の尿酸の除去を促進し、尿酸塩の再取り込みを減少させます。また、腎尿細管での他の多くの薬剤の排泄を減少させ、これらの薬剤の血漿中濃度を上昇させます。プロベネシドの阻害作用は、有機アニオントランスポーターによって媒介されます。これは痛風の治療に有用であることが判明しています。プロベネシドは、脳の脈絡叢および実質細胞から髄液への神経化学物質の移動を妨げることにより、脳内での神経化学物質濃度の上昇に関与しています。
特徴および利点
この化合物は、Merck Sharp & Dohme(MSD)&(ニュージャージー州ケニルワース)が開発しました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品および医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
本化合物は、ADME Tox 研究のための注目製品の一つです。他の ADME Tox 製品を探す場合は、ここをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P8761-VAR:
P8761-5G:
P8761-BULK:
P8761-25G:
P8761-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Probenecid, a gout remedy, inhibits pannexin 1 channels
Harris D, et al.
American Journal of Physiology. Cell Physiology, 295, C761?C767-C761?C767 (2008)
Lipid phosphate phosphatase-1 expression in cancer cells attenuates tumor growth and metastasis in mice
Tang X, et al.
Journal of Lipid Research, 55, 2389-2400 (2014)
The
Drugs of Abuse: Neurological Reviews and Protocols, 109-109 (2003)
Determining the potency and molecular mechanism of action of insurmountable antagonists.
Kenakin, T, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 319, 710-723 (2014)
Hiroshi Watanabe et al.
Kidney international, 83(4), 582-592 (2013-01-18)
The accumulation of p-cresyl sulfate (PCS), a uremic toxin, is associated with the mortality rate of chronic kidney disease patients; however, the biological functions and the mechanism of its action remain largely unknown. Here we determine whether PCS enhances the
資料
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox