product name
エラクリダール, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1cccc2C(=O)c3cccc(C(=O)Nc4ccc(CCN5CCc6cc(OC)c(OC)cc6C5)cc4)c3Nc12
InChI
1S/C34H33N3O5/c1-40-28-9-5-7-26-32(28)36-31-25(33(26)38)6-4-8-27(31)34(39)35-24-12-10-21(11-13-24)14-16-37-17-15-22-18-29(41-2)30(42-3)19-23(22)20-37/h4-13,18-19H,14-17,20H2,1-3H3,(H,35,39)(H,36,38)
InChI Key
OSFCMRGOZNQUSW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- オートファジーとスニチニブに対する耐性機序の関連性を読み解くための化学物質として
- エラクリダールがNSC23766の細胞毒性に及ぼす影響を検討するための、ATP結合カセットサブファミリーBメンバー1阻害剤として
- 蛍光活性化セルソーティング(FACS)のソーティングゲートの設定のため、ローダミン(123)(Rh123)標識細胞の処理
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0486-BULK:
SML0486-VAR:
SML0486-50MG:
SML0486-10MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox