アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to very faintly yellow
溶解性
DMSO: >15 mg/mL
オーガナイザー
Allergan
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S1CCC(c2c1ccc(c2)C#Cc3ncc(cc3)C(=O)OCC)(C)C
InChI
1S/C21H21NO2S/c1-4-24-20(23)16-7-9-17(22-14-16)8-5-15-6-10-19-18(13-15)21(2,3)11-12-25-19/h6-7,9-10,13-14H,4,11-12H2,1-3H3
InChI Key
OGQICQVSFDPSEI-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
T7080-50MG:
T7080-BULK:
T7080-10MG:
T7080-VAR:
T7080-BULK-CR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.