Merck
M7571
Sigma-Aldrich
MK-571 ナトリウム塩 水和物
≥95% (HPLC), powder, leukotriene D4 antagonist
別名:
5-(3-(2-(7-クロロキノリン-2-イル)エテニル)フェニル)-8-ジメチルカルバミル-4,6-ジチアオクタン酸 ナトリウム塩 水和物, L-660711
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H26ClN2NaO3S2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
537.07 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
MK-571 ナトリウム塩 水和物, ≥95% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 15 mg/mL, clear
オーガナイザー
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.[Na+].CN(C)C(=O)CCSC(SCCC([O-])=O)c1cccc(\C=C\c2ccc3ccc(Cl)cc3n2)c1
InChI
1S/C26H27ClN2O3S2.Na.H2O/c1-29(2)24(30)12-14-33-26(34-15-13-25(31)32)20-5-3-4-18(16-20)6-10-22-11-8-19-7-9-21(27)17-23(19)28-22;;/h3-11,16-17,26H,12-15H2,1-2H3,(H,31,32);;1H2/q;+1;/p-1/b10-6+;;
InChI Key
MSHRPLRGSQECLY-DOLBFOAYSA-M
アプリケーション
MK-571ナトリウム塩水和物は以下の用途に用いられています:
  • 多剤耐性タンパク質(MRP)機能をモニタリングするための排出阻害薬として、また他のトランスポーターの重複を避けるために
  • 多形性膠芽腫(GBM)の各種細胞株を使用し、in vitroでの細胞増殖および2D遊走に及ぼす自身の影響の評価に
  • 多剤耐性(MDR)トランスポター阻害薬として、卵巣癌細胞に対する自身の作用の検討に
  • ABCC1/2の特異的阻害剤として、輸送、毒性、フローサイトメトリー、ヒ素排出の検討に
生物化学的/生理学的作用
MK 571は強力で選択的なロイコトリエンD4(LTD4)アンタゴニストであり、ABCC多剤耐性タンパク質1(MRP1)インヒビターです。 システイニルロイコトリエン(CysLT)であるLTC4、LTD4、及びLTE4は、2つの異なるGタンパク質共役受容体により作用を媒介します。LTD4はCysLT1受容体に対し優位なリガンドであり、LTC4及びLTD4はCysLT2受容体に対してほぼ同等の親和性で結合します。MK 571は選択的で経口投与可能なCysLT1受容体アンタゴニストです。本化合物は、LTC4ではなくLTD4のヒト及びモルモット肺膜への結合を遮断し、それぞれのKi値は0.22 nM及び2.1 nMです。MK 571は、組換えヒト及びマウスCysLT1受容体のLTD4活性化を効果的に遮断しますが、組換えヒト又はマウスCysLT2受容体のLTC4又はLTD4活性化の遮断には無効です。本化合物はMRP1を阻害し後天性ヒ素耐性を克服することが示されています。
特徴および利点
この化合物は、Merck Sharp & Dohme (MSD)(ニュージャージー州ケニルワース)が開発しました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品および医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
本化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transductionのロイコトリエン受容体のページに掲載されています。ハンドブックの他のページを閲覧するには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M7571-BULK:
M7571-IP:
M7571-BULK-CR:
M7571-25MG:
M7571-5MG:
M7571-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hye-Sik Kong et al.
Pharmaceutical research, 29(12), 3373-3383 (2012-07-28)
The HDAC shuttling inhibitor, YK-4-272 functions by restricting nuclear shuttling of Class II HDACs. Pre-clinical investigations of YK-4-272 bioavailability, pharmacokinetics, in vivo toxicity and tumor growth inhibition were performed to determine its potential as an HDAC shuttling disruptor for use
Ascites increases expression/function of multidrug resistance proteins in ovarian cancer cells
Mo L, et al.
Testing, 10(7), e0131579-e0131579 (2015)
Hui-fang Su et al.
Acta pharmacologica Sinica, 37(4), 545-554 (2016-03-15)
(+)-Catechin and puerarin are polyphenol and flavonoid, respectively, in green tea and foodstuffs. They exhibit potent antioxidant activity and are widely used for treating cardiocerebrovascular diseases. The aim of this work was to investigate the potential interactions between (+)-catechin and
Ethan S Lippmann et al.
Scientific reports, 4, 4160-4160 (2014-02-25)
Blood-brain barrier (BBB) models are often used to investigate BBB function and screen brain-penetrating therapeutics, but it has been difficult to construct a human model that possesses an optimal BBB phenotype and is readily scalable. To address this challenge, we
Winfried Neuhaus et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 8, 352-352 (2014-11-13)
Stabilization of the blood-brain barrier during and after stroke can lead to less adverse outcome. For elucidation of underlying mechanisms and development of novel therapeutic strategies validated in vitro disease models of the blood-brain barrier could be very helpful. To
資料
We offer many products related to leukotriene receptors for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research