由来生物
Neosartorya fischeri
品質水準
フォーム
film
溶解性
acetonitrile: soluble 5 mg/mL
methanol: soluble 5 mg/mL
DMSO: soluble
chloroform: soluble
抗生物質活性スペクトル
fungi
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc2c3C[C@@H]4N([C@@H](\C=C(/C)C)c3[nH]c2c1)C(=O)[C@@H]5CCCN5C4=O
InChI
1S/C22H25N3O3/c1-12(2)9-18-20-15(14-7-6-13(28-3)10-16(14)23-20)11-19-21(26)24-8-4-5-17(24)22(27)25(18)19/h6-7,9-10,17-19,23H,4-5,8,11H2,1-3H3/t17-,18-,19-/m0/s1
InChI Key
DBEYVIGIPJSTOR-FHWLQOOXSA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F9054-250UG-PW:
F9054-BULK:
F9054-250UG:
F9054-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox