product name
キニジン, anhydrous
グレード
anhydrous
品質水準
不純物
≤20% Dihydroquinidine (according to USP specifications., actual content given on label)
mp
168-172 °C (lit.)
オーガナイザー
Bayer
SMILES記法
COc1ccc2nccc([C@H](O)C3CC4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19+,20-/m0/s1
InChI Key
LOUPRKONTZGTKE-LHHVKLHASA-N
遺伝子情報
human ... ABCB1(5243) , CYP2D6(1565) , CYP3A4(1576) , KCNH1(3756) , SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669)
rat ... Cyp2d1(266684) , Cyp2d2(25053) , Cyp2d3(24303) , Cyp2d4v1(171522)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- シトクロムP450酵素アイソフォームCYP2D6の阻害剤
- ミクログリアのカリウム(K+)チャネル遮断薬
- ヒト人工多能性幹細胞(hiPSC)心筋細胞の電気生理学的挙動に対するその効果の検査
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
Q3625-VAR:
Q3625-25G:
Q3625-BULK:
Q3625-5G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
プロトコル
LC/MS/MS Analysis of Interacting Cardiac Drugs Digoxin, Quinidine, Amiodarone and Verapamil on Titan™ C18