アッセイ
98%
形状
powder
光学活性
[α]25/D −148°, c = 1 in ethanol
mp
168-176 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC[C@H]1CN2CCC1C[C@@H]2[C@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H26N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h4-6,8,11,13-14,19-20,23H,3,7,9-10,12H2,1-2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
InChI Key
LJOQGZACKSYWCH-WZBLMQSHSA-N
遺伝子情報
human ... CYP2D6(1565)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
337714-VAR:
337714-5G:
337714-1G:
337714-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)