アッセイ
96%
フォーム
powder
光学活性
[α]23/D −109.2°, c = 1.5 in ethanol
mp
204-206 °C (lit.)
SMILES記法
O[C@@H]([C@@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18-,19+/m0/s1
InChI Key
KMPWYEUPVWOPIM-KODHJQJWSA-N
遺伝子情報
human ... CYP2D6(1565)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C80407-VAR:
C80407-100G:
C80407-BULK:
C80407-10G:
C80407-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)