Merck
Q1125
Sigma-Aldrich
キニーネ 塩酸塩 二水和物
99-101% (titration), potassium channel blocker
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24N2O2 · HCl · 2H2O
CAS番号:
分子量:
396.91
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352210
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
キニーネ 塩酸塩 二水和物,
品質水準
溶解性
H2O: 0.25/5 g/mL, clear, colorless
抗生物質活性スペクトル
parasites
作用機序
enzyme | inhibits
SMILES記法
O.Cl.[H][C@]1(C[C@@H]2CC[N@H]1C[C@@H]2C=C)[C@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH.H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;1H2/t13-,14-,19-,20+;;/m0../s1
InChI Key
SGVZDMWHXVXUBY-HZQSTTLBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キニーネは、キナ(quina-quina)の木の幹に由来します。医学分野にさまざまな用途があるアルカロイドです。キニーネは、アリルアミノアルコール基を有する塩基性化合物です。
アプリケーション
塩酸キニーネ二水化物は、Drosophila(ショウジョウバエ)の幼虫の行動分析アッセイに使用されています。ラットにおける味覚嗜好分析にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
キニーネはマラリアの治療に広く使用されています。キニーネは、Plasmodium sp(マラリア原虫)に対する赤血球および生殖母体破壊作用を備えています。また、鎮痛薬としても作用します。投与されたキニーネの大部分は、体液中のα-1酸性糖たんぱく質と結合して存在します。キニーネは、胎盤および血液脳関門を通過する能力を有しています。半減期は11~18時間です。副作用には、耳鳴り、難聴、吐き気、頭痛などがあります。
カリウムチャネル遮断薬です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
Q1125-25G-PW:
Q1125-50G:
Q1125-50G-PW:
Q1125-10G:
Q1125-5G:
Q1125-100G:
Q1125-10G-PW:
Q1125-5G-PW:
Q1125-25G:
Q1125-VAR:
Q1125-BULK:
Q1125-100G-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
High-NaCl perception in Drosophila melanogaster
Alves G, et al.
The Journal of Neuroscience, 34(33), 10884-10891 (2014)
The first stereoselective total synthesis of quinine
Stork G, et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(14), 3239-3242 (2001)
Eleanor K Lutz et al.
The Journal of experimental biology, 223(Pt 7) (2020-03-05)
Mosquitoes spread deadly diseases that impact millions of people every year. Understanding mosquito physiology and behavior is vital for public health and disease prevention. However, many important questions remain unanswered in the field of mosquito neuroethology, particularly in our understanding
Preferences of 14 rat strains for 17 taste compounds
Tordoff MG, et al.
Physiology & Behavior, 95(3), 308-332 (2008)
Annachiara Cavazzana et al.
European archives of oto-rhino-laryngology : official journal of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS) : affiliated with the German Society for Oto-Rhino-Laryngology - Head and Neck Surgery, 276(3), 753-759 (2019-01-04)
In clinical practice, when ability to perceive bitter taste is studied, quinine is preferred to phenylthiocarbamide (PTC) and 6-n-propylthiouracil (PROP) as taste stimulus, because many subjects are genetically non-tasters for PTC/PROP. However, it is poorly known how sensitive anterior (front)