グレード
technical grade
品質水準
不純物
≤20% Dihydroquinidine (according to USP specifications., actual content given on label)
SMILES記法
O.Cl.[H][C@@]1(C[C@@H]2CC[N@H]1C[C@@H]2C=C)[C@@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH.H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;1H2/t13-,14-,19+,20-;;/m0../s1
InChI Key
SGVZDMWHXVXUBY-KAIFKDDSSA-N
遺伝子情報
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
Q0750-10G:
Q0750-VAR:
Q0750-BULK:
Q0750-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)