Merck
22600
Sigma-Aldrich
キニジン
crystallized, ≥98.0% (dried material, NT)
別名:
β-Quinidine, (+)-Quinidine, (9S)-6′-Methoxycinchonan-9-ol, Chinidin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24N2O2
CAS番号:
分子量:
324.42
Beilstein:
91866
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (dried material, NT)
形状
solid
光学活性
[α]20/D +265±5°, c = 0.8% in ethanol (dry matter)
品質
crystallized
不純物
≤2% water
~10% hydroquinidine (HPLC)
mp
168-172 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
COc1ccc2nccc([C@H](O)C3CC4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19+,20-/m0/s1
InChI Key
LOUPRKONTZGTKE-LHHVKLHASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Quinidine is an isomer of quinine.
アプリケーション
Quinidine may be used in the preparation of O-trimethylsilylquinidine by reacting trimethylsilyl chloride.
生物化学的/生理学的作用
クラスIA抗不整脈剤であり、カリウムチャネルをブロックします。
その他情報
高エナンチオ選択的な[2+2]環付加反応に用いるキラル触媒
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
22600-BULK-F:
22600-50G-F:
22600-VAR-F:
22600-10G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of Organic Chemistry, 50, 1977-1977 (1985)
P.E. Ketelaar et al.
Tetrahedron Letters, 26, 4665-4665 (1985)
Organocatalytic enantioselective synthesis of bicyclic ?-lactones from aldehyde acids via nucleophile-catalyzed aldol-lactonization (NCAL).
Nguygen et al.
Organic Syntheses, 88, 121-137 (2011)
Sami Viskin et al.
Journal of the American College of Cardiology, 61(23), 2383-2387 (2013-04-16)
The aim of this study was to determine the availability of quinidine throughout the world. Quinidine is the only oral medication that is effective for preventing life-threatening ventricular arrhythmias due to Brugada syndrome and idiopathic ventricular fibrillation. However, because of
Bernard Belhassen et al.
Circulation, 110(13), 1731-1737 (2004-09-24)
Automatic implantable cardioverter-defibrillator therapy is considered the only effective treatment for high-risk patients with Brugada syndrome. Quinidine depresses I(to) current, which may play an important role in the arrhythmogenesis of this disease. The effects of quinidine bisulfate (mean dose, 1483+/-240
プロトコル
LC/MS/MS Analysis of Interacting Cardiac Drugs Digoxin, Quinidine, Amiodarone and Verapamil on Titan™ C18