安全性情報
SBNMQ
Sigma-Aldrich
NMQ/N-メチル-キニジン - MDR1/P-gp基質
別名:
SB-NMQ, N-メチル-キニジン(NMQ), NMQ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H27IN2O2
CAS番号:
分子量:
466.36
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.84
形状
powder
white
保管温度
room temp
InChI
1S/C21H27N2O2.HI/c1-4-14-13-23(2)10-8-15(14)11-20(23)21(24)17-7-9-22-19-6-5-16(25-3)12-18(17)19;/h4-7,9,12,14-15,20-21,24H,1,8,10-11,13H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1/t14-,15?,20+,21-,23?;/m0./s1
InChI Key
AJQSDVGBERUTGX-QVEQJUGRSA-M
アプリケーション
NMQ/N-メチル-キニジン-MDR1/P-gp基質は、小胞アッセイにおける多剤耐性タンパク質1(MDR1)のプローブ基質として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
SOLVO Biotechnology社は、MDR1膜トランスポーターの選択的基質としてNMQを提供しています。
NMQは、ヒトMDR1/P-gpおよびラットMdr1b排出トランスポーターにより活発に輸送されることが示されました。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SBNMQ-1G:
SBNMQ-5MG:
SBNMQ-100MG:4548173353807
SBNMQ-50MG:4548173351018
SBNMQ-500MG:
SBNMQ-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Potential herb-drug interaction of shexiang baoxin pill in vitro based on drug metabolism/transporter.
Shen Z, et al.
American Journal of Translational Research, 8(12), 5545-5545 (2016)
Zhijie Shen et al.
American journal of translational research, 8(12), 5545-5556 (2017-01-13)
Many researches have proved functions of anti-oxidation, endothelial protection and pro-angiogenesis efficiency of Shexiang Baoxin Pill (SBP). This study aims to investigate potential for metabolism-based interaction on CYP450s and transporter based interaction on OATP1B1, BRCP and MDR1. Human primary hepatocytes